Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These plastic test sieves include no metal parts and an internal height of 45 mm and diameter of 200 mm.
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.881-0250
Descripción
- Bastidor de polioximetileno
- Pantalla de nailon para tamiz de ensayo
- Diámetro: 200 mm
- Altura interna de 45 mm
- Sin piezas metálicas.
Especificaciones
1Each | |
Tamiz de pruebas | |
Polioximetileno | |
200mm |
250 μm | |
DIN 4197 | |
45 mm | |
Nailon |
Título del producto
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura) > Tamaño de poro: 250 μm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido