Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Código de producto. 11725608
Click to view available options
Tamaño de poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11725608
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.8810050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These plastic test sieves include no metal parts and an internal height of 45 mm and diameter of 200 mm.
  • Bastidor de polioximetileno
  • Pantalla de nailon para tamiz de ensayo
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura interna de 45 mm
  • Sin piezas metálicas.
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 50 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad DIN 4197
Material Polioximetileno
Altura (métrico) 45 mm
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Mesh Material Nailon