Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Click to view available options
Tamaño de poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Bastidor de polioximetileno
- Pantalla de nailon para tamiz de ensayo
- Diámetro: 200 mm
- Altura interna de 45 mm
- Sin piezas metálicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 355 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | DIN 4197 |
| Material | Polioximetileno |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Mesh Material | Nailon |