Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Código de producto. 11725578
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
30 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 11725578 | 1000 μm | cada uno |
| 11775608 | 25 μm | cada uno |
| 11755608 | 30 μm | cada uno |
| 11785608 | 20 μm | cada uno |
| 11765598 | 100 μm | cada uno |
| 11705618 | 11 μm | cada uno |
| 11745608 | 36 μm | cada uno |
| 11735608 | 41 μm | cada uno |
| 11725608 | 50 μm | cada uno |
| 11705608 | 63 μm | cada uno |
| 11785598 | 80 μm | cada uno |
| 11795598 | 70 μm | cada uno |
| 11715598 | 150 μm | cada uno |
| 11795588 | 180 μm | cada uno |
| 11785588 | 200 μm | cada uno |
| 11765588 | 250 μm | cada uno |
| 11745588 | 300 μm | cada uno |
| 11725588 | 355 μm | cada uno |
| 11715588 | 400 μm | cada uno |
| 11795578 | 500 μm | cada uno |
| 11785578 | 600 μm | cada uno |
| 11775578 | 630 μm | cada uno |
| 11765578 | 700 μm | cada uno |
| 11755578 | 800 μm | cada uno |
| 11735578 | 900 μm | cada uno |
| 11715578 | 1250 μm | cada uno |
| 11705578 | 1400 μm | cada uno |
| 11795568 | 1600 μm | cada uno |
| 11775568 | 2000 μm | cada uno |
| 11715618 | 5 μm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11725578
Proveedor
Linker Industrietechnik™
N.º de proveedor
552.050.8811000
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bastidor de polioximetileno
- Pantalla de nailon para tamiz de ensayo
- Diámetro: 200 mm
- Altura interna de 45 mm
- Sin piezas metálicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 1000 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | DIN 4197 |
| Material | Polioximetileno |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Mesh Material | Nailon |