Learn More
RETSCH Tamiz de ensayo de acero inoxidable de 200 mm x 25 mm (Diám. x Al)
Código de producto. 10515072 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
355 μm
4 mm
425 μm
4,75mm
500 μm
5,6mm
600 μm
6,3mm
6,7mm
710 μm
8 mm
850 μm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10515072 2,8mm cada uno
10574682 1,18mm cada uno
10196261 1,4mm cada uno
10106271 1,7mm cada uno
10238781 125 mm cada uno
10075001 12,5mm cada uno
10417771 100 mm cada uno
10390662 106 mm cada uno
10660282 11,2mm cada uno
10186831 13,2mm cada uno
10126931 16 mm cada uno
10035041 19 mm cada uno
10660272 1 mm cada uno
10300292 2,36mm cada uno
10268641 22,4mm cada uno
10446431 25 mm cada uno
10116271 2 mm cada uno
10780853 26,5mm cada uno
10054921 3,35mm cada uno
10790853 31,5mm cada uno
10709132 4,75mm cada uno
10196021 355 μm cada uno
10600102 425 μm cada uno
10544112 37,5mm cada uno
10127221 45 mm cada uno
10610282 4 mm cada uno
10300342 5,6mm cada uno
10300722 500 μm cada uno
10427201 50 mm cada uno
10498151 6,7mm cada uno
10004961 6,3mm cada uno
10340862 600 μm cada uno
10594682 63 mm cada uno
10320772 53 mm cada uno
10005041 850 μm cada uno
10650282 8 mm cada uno
10638571 75 mm cada uno
10678751 90 mm cada uno
10526222 9,5mm cada uno
10650272 710 μm cada uno
40 options
Código de producto. 10515072
Marca: RETSCH 60.123.002800
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 2,8mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ASTM E 11
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Altura (métrico) 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable