Learn More
200.7, 6010 - Interference Check Solution 4: Na @ 1000; Al @ 1200; Mg @ 3000; Fe @ 5000; Ca @ 6000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
200.7, 6010 - Interference Check Solution 4: Na @ 1000; Al @ 1200; Mg @ 3000; Fe @ 5000; Ca @ 6000 μg/mL in 5% HNO3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium/Aluminium/Magnesium/Iron/Calcium |
| CAS | 7440-23-5, 7429-90-5, 7439-95-4, 7439-89-6, 7440-70-2 |
| Métodos | ICP |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium/Aluminium/Magnesium/Iron/Calcium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sodium 1000 μg/mL/Aluminium 1200 μg/mL/Magnesium 3000 μg/mL/Iron 5000 μg/mL/Calcium 6000 μg/mL |