Learn More
20(S)-Ginsenoside Rg3, MedChemExpress
Descripción
20(S)-Ginsenoside Rg3 is the main component of Red ginseng. Ginsenoside Rg3 inhibits Na+ and hKv1.4 channel with IC50s of 32.2±4.5 and 32.6±2.2 μM, respectively. 20(S)-Ginsenoside Rg3 also inhibits Aβ levels, NF-κB activity, and COX-2 expression.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 20(S)-Ginsenoside Rg3 |
| CAS | 14197-60-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H72O13 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 20(S)-Propanaxadiol S-ginsenoside Rg3 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (127.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)[C@@H](O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O)[C@@H]1O[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@]5([H])C[C@@H](O)[C@]6([H])[C@@H](C(C)(O)CC/C=C(C)\C)CC[C@](C)6[C@@](C)5CCC4C3(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 785.01 |
| Mostrar más |