Learn More
Heinz Herenz 20 mL Test Tubes Polypropylene
Click to view available options
:
Non-graduated
Descripción
- Test tubes
- PP
- 12 x 75 mm
- 5 mL
- Without rim
- Cylindrical
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Polypropylene |
| Forma | Cylindrical |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Tipo de tapón | Not Included |
| Tipo de producto | Test Tube |
| Mostrar más |