Learn More
20-Deoxyingenol, MedChemExpress
Descripción
20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 20-Deoxyingenol |
| CAS | 54706-99-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H28O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (150.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1[C@@]2(C=C(C)[C@@H]3O)[C@]3(O)[C@H](O)C(C)=C[C@@]1([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C |
| Peso molecular (g/mol) | 332.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.43 |
| Mostrar más |