Learn More
Labnet™ Mezclador de nutación GyroMini™
Descripción
- Seguro para uso en salas frías.
- La acción giratoria proporciona una mezcla suave y rigurosa sin espuma.
- Velocidad y ángulo de inclinación fijos para proporcionar un nivel óptimo de agitación.
- Se suministra con una alfombrilla con pocillos para fijar los tubos con firmeza.
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de balanceo | 20° |
| Capacidad portante (métrico) | 0,8 kg |
| Intervalo de velocidad | 20 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230/120 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 120/230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 65 °C |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 171,5 mm |
| Altura (métrico) | 152,4 mm |
| Anchura (métrico) | 241 mm |
| Mostrar más |