Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para tubos de centrífuga, rotores Frontier™
Código de producto. 15896632 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
5 ml
7 ml
15 ml
16 ml
30 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad unitSize
15896632 5 ml paquete de 2
15886632 7 ml paquete de 2
15826642 15 ml paquete de 2
15816642 16 ml paquete de 2
15806642 30 ml paquete de 2
5 options
Código de producto. 15896632
Marca: Ohaus™ 30130890
Permite centrifugar tubos más pequeños que el espacio del portador original en una gama de rotores de ángulo fijo Frontier™.
  • Admite tubos de centrífuga más pequeños que el espacio del portador del rotor.
  • Adecuado para utilizar en los siguientes rotores Frontier™:
    • R-A12x15/6M
    • R-A6x50/6MI
    • R-A12x15/6MI
    • R-A30x15/4MI
    • R-A10x50/10MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 5 ml
Diámetro máx. del tubo 13,5 mm
Para utilizar con (equipo) Rotores de ángulo fijo Frontier
Descripción Adaptador, D 13,5 mm, 2 tubos de 5 ml
N.º de lugares 1
N.° por paquete 2