Descripción
- Admite tubos de centrífuga más pequeños que el espacio del portador del rotor.
- Adecuado para utilizar en los siguientes rotores Frontier™:
- R-A12x15/6M
- R-A6x50/6MI
- R-A12x15/6MI
- R-A30x15/4MI
- R-A10x50/10MI
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 15 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores de ángulo fijo Frontier |
| Descripción | Adaptador, D 17 mm, 2 tubos de 15 ml |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | 2 |