Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para tubos de centrífuga X, rotores fijos Frontier™ R-A6x250/8MI
Código de producto. 15886642 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 De 50 ml (30 mm de diám.)
1 de 50 ml (29 mm de diámetro)
2 × 30 ml
4 × 15 ml
5 × 10 ml
8 de 1,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
15886642 8 de 1,5 ml paquete de 2
15896642 5 × 10 ml paquete de 2
15816652 2 × 30 ml paquete de 2
15806652 4 × 15 ml paquete de 2
15826652 1 de 50 ml (29 mm de diámetro) paquete de 2
15836652 1 De 50 ml (30 mm de diám.) paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15886642 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30304369
Permite centrifugar un número mayor o menor de tubos e el espacio proporcionado por el portador, para rotores fijos Frontier™ R-6Ax250/8MI
  • Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
  • Adecuado para usar en rotores fijos Frontier™ R-6Axe250/8MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 de 1,5 ml
Diámetro máx. del tubo 11 mm
Para utilizar con (equipo) Rotores fijos R-A6x250/8MI
Descripción Gradilla, 8 x 1,5 ml D11 mm, 2/paquete
N.º de lugares 8
N.° por paquete 2