Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para tubos de centrífuga X, rotores fijos Frontier™ R-A6x250/8MI
Código de producto. 15816652 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
1 De 50 ml (30 mm de diám.)
1 de 50 ml (29 mm de diámetro)
2 × 30 ml
4 × 15 ml
5 × 10 ml
8 de 1,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 15816652
Marca: Ohaus™ 30304372
Permite centrifugar un número mayor o menor de tubos e el espacio proporcionado por el portador, para rotores fijos Frontier™ R-6Ax250/8MI
  • Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
  • Adecuado para usar en rotores fijos Frontier™ R-6Axe250/8MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo RB
Capacidad 2 × 30 ml
Diámetro máx. del tubo 26 mm
Para utilizar con (equipo) Rotores fijos R-A6x250/8MI
Descripción Adaptador 2 de 30 ml D26 mm RB, 2 por paquete
N.º de lugares 2
N.° por paquete 2