Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para tubos de centrífuga, rotores de ángulo fijo Frontier™
Código de producto. 15896722 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 de 50 ml (29 mm de diám. FA)
1 de 50 ml (29 mm de diám. RB)
1 x 15 ml (17 mm de diámetro, FA)
1 x 15 ml (17 mm de diámetro, RB)
1 × 16 ml
1 × 30 ml
2 × 15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad unitSize
15896722 1 x 15 ml (17 mm de diámetro, RB) paquete de 2
15836732 1 x 15 ml (17 mm de diámetro, FA) paquete de 2
15846732 2 × 15 ml paquete de 2
15806732 1 × 30 ml paquete de 2
15856732 1 × 16 ml paquete de 2
15816732 1 de 50 ml (29 mm de diám. RB) paquete de 2
15826732 1 de 50 ml (29 mm de diám. FA) paquete de 2
7 options
Código de producto. 15896722
Marca: Ohaus™ 30314893
Permite centrifugar un número mayor o menor de tubos que el espacio del portador, para rotores de ángulo fijo Frontier™.
  • Admite tubos de centrífuga que son más pequeños o más grandes en número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
  • Adecuado para utilizar en los siguientes rotores Frontier™:
    • R-A4x85/12MI
    • R-A6x85/13MI
    • R-A6x85/14MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo RB
Capacidad 1 x 15 ml (17 mm de diámetro, RB)
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Para utilizar con (equipo) Rotores de ángulo fijo Frontier
Descripción Adaptador 1 de 15 ml D17 mm RB, 2 por paquete
N.º de lugares 1
N.° por paquete 2