Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para tubos de centrífuga, rotores de ángulo fijo Frontier™
Código de producto. 15856732 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
1 de 50 ml (29 mm de diám. FA)
1 de 50 ml (29 mm de diám. RB)
1 x 15 ml (17 mm de diámetro, FA)
1 x 15 ml (17 mm de diámetro, RB)
1 × 16 ml
1 × 30 ml
2 × 15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 15856732
Marca: Ohaus™ 30314899
Permite centrifugar un número mayor o menor de tubos que el espacio del portador, para rotores de ángulo fijo Frontier™.
  • Admite tubos de centrífuga que son más pequeños o más grandes en número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
  • Adecuado para utilizar en los siguientes rotores Frontier™:
    • R-A4x85/12MI
    • R-A6x85/13MI
    • R-A6x85/14MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo RB
Capacidad 1 × 16 ml
Diámetro máx. del tubo 18 mm
Para utilizar con (equipo) Rotores R-A4x85/12MI, R-A6x85/13MI, R-A6x85/14MI
Descripción Adaptador 1 de 16 ml D18 mm RB, 2 por paquete
N.º de lugares 1
N.° por paquete 2