Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para tubos de centrífuga, rotores de ángulo fijo Frontier™
Tienda Ohaus ProductosDescripción
- Admite tubos de centrífuga que son más pequeños o más grandes en número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
- Adecuado para utilizar en los siguientes rotores Frontier™:
- R-A4x85/12MI
- R-A6x85/13MI
- R-A6x85/14MI
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | FA |
| Capacidad | 1 x 15 ml (17 mm de diámetro, FA) |
| Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores R-A4x85/12MI, R-A6x85/13MI, R-A6x85/14MI |
| Descripción | Adaptador 1 x 15ml D 17 mm FA, 2 por paquete |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | 2 |