Learn More
Ohaus™ 2 gradillas para centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/5MIS
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
1 de 50 ml (29 mm de diám. FA)
1 de 50 ml (29 mm de diám. RB)
1 de 50 ml (34 mm de diám. RB)
1 de 50 ml (llanta de 29 mm de diám)
1 × 100 ml
1 × 15 ml
1 × 25 ml
1 × 30 ml
1 × 85 ml
2 de 15 ml (17 mm de diám. FA)
2 de 15 ml (llanta de 17 mm de diám)
3 × 10 ml
4 × 10 ml
4 × 15 ml
4 x de 5 a 7 ml
5 × 15 ml
7 x de 5 a 7 ml
Conditionnement:
paquete de 2
Description
- Permite centrifugar tubos de tamaño o número personalizado
- Adecuado para usar en cubos para rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/5
Spécification
Spécification
| Capacidad | 4 × 10 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 17 |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores basculantes R-S4x100/5MIS |
| Descripción | Gradilla, 4 de 10 ml D 17 mm Vac, 2 por paquete |
| N.º de lugares | 4 |
| N.° por paquete | 2 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu