Learn More
Ohaus™ 2 gradillas para centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/5MIS
Código de producto. 15856712 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 de 50 ml (29 mm de diám. FA)
1 de 50 ml (29 mm de diám. RB)
1 de 50 ml (34 mm de diám. RB)
1 de 50 ml (llanta de 29 mm de diám)
1 × 100 ml
1 × 15 ml
1 × 25 ml
1 × 30 ml
1 × 85 ml
2 de 15 ml (17 mm de diám. FA)
2 de 15 ml (llanta de 17 mm de diám)
3 × 10 ml
4 × 10 ml
4 × 15 ml
4 x de 5 a 7 ml
5 × 15 ml
7 x de 5 a 7 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
15856712 4 x de 5 a 7 ml paquete de 2
15886702 1 × 15 ml paquete de 2
15876702 1 × 25 ml paquete de 2
15866702 1 × 30 ml paquete de 2
15836702 1 de 50 ml (29 mm de diám. RB) paquete de 2
15846702 1 de 50 ml (29 mm de diám. FA) paquete de 2
15856702 1 de 50 ml (llanta de 29 mm de diám) paquete de 2
15826702 1 de 50 ml (34 mm de diám. RB) paquete de 2
15816702 1 × 85 ml paquete de 2
15806702 1 × 100 ml paquete de 2
15816712 4 × 15 ml paquete de 2
15896702 2 de 15 ml (17 mm de diám. FA) paquete de 2
15806712 2 de 15 ml (llanta de 17 mm de diám) paquete de 2
15846712 3 × 10 ml paquete de 2
15866712 4 × 10 ml paquete de 2
15836712 5 × 15 ml paquete de 2
15826712 7 x de 5 a 7 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 15856712 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30314879
Se colocan en un cubo oscilante para centrifugar tubos de tamaño/número personalizado.
  • Permite centrifugar tubos de tamaño o número personalizado
  • Adecuado para usar en cubos para rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x de 5 a 7 ml
Diámetro máx. del tubo 13
Para utilizar con (equipo) Rotores basculantes R-S4x100/5MIS
Descripción Gradilla, 4 de 5-7 ml D 13 mm RB, 2 por paquete
N.º de lugares 4
N.° por paquete 2