Learn More
Ohaus™ 2 gradillas para centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/5MIS
Tienda Ohaus ProductosDescripción
- Permite centrifugar tubos de tamaño o número personalizado
- Adecuado para usar en cubos para rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/5
Specifications
Specifications
| Capacidad | 1 × 85 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 38 |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores basculantes R-S4x100/5MIS |
| Descripción | Gradilla, 1 de 85 ml D 38 mm RB, 2 por paquete, V2 |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | 2 |