Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI
Código de producto. 15886682 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
1 de 50 ml (29 mm de diám., RB)
1 de 50 ml (29 mm de diámetro)
1 de 50 ml (29 mm de diámetro, FA)
1 de 50 ml (34 mm de diámetro)
1 × 100 ml
1 × 15 ml
1 × 25 ml
1 × 30 ml
1 × 85 ml
10 de 1,5 ml
2 × 15 ml
5 x de 4 a 10 ml
7 x de 5 a 7 ml (13 mm de diámetro, RB)
7 x de 5 a 7 ml (13 mm de diámetro, vacío)
7 × 15 ml
9 x 4,5 ml
9 x de 5 a 7 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 15886682
Marca: Ohaus™ 30314851
Permite centrifugar un número mayor o menor de tubos que el espacio del portador, rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
  • Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
  • Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Borde
Capacidad 1 × 15 ml
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Para utilizar con (equipo) Rotores basculantes R-S4x100/4MI
Descripción Gradilla, 1 de 15 ml D 17 mm llanta, 2 por paquete
N.º de lugares 1
N.° por paquete 2