Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
1 de 50 ml (29 mm de diám., RB)
1 de 50 ml (29 mm de diámetro)
1 de 50 ml (29 mm de diámetro, FA)
1 de 50 ml (34 mm de diámetro)
1 × 100 ml
1 × 15 ml
1 × 25 ml
1 × 30 ml
1 × 85 ml
10 de 1,5 ml
2 × 15 ml
5 x de 4 a 10 ml
7 x de 5 a 7 ml (13 mm de diámetro, RB)
7 x de 5 a 7 ml (13 mm de diámetro, vacío)
7 × 15 ml
9 x 4,5 ml
9 x de 5 a 7 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
- Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | RB |
| Capacidad | 1 × 25 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores basculantes R-S4x100/4MI |
| Descripción | Gradilla, 1 de 25 ml D 25 mm RB, 2 por paquete |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | 2 |