Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI
Código de producto. 15856692 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
1 de 50 ml (29 mm de diám., RB)
1 de 50 ml (29 mm de diámetro)
1 de 50 ml (29 mm de diámetro, FA)
1 de 50 ml (34 mm de diámetro)
1 × 100 ml
1 × 15 ml
1 × 25 ml
1 × 30 ml
1 × 85 ml
10 de 1,5 ml
2 × 15 ml
5 x de 4 a 10 ml
7 x de 5 a 7 ml (13 mm de diámetro, RB)
7 x de 5 a 7 ml (13 mm de diámetro, vacío)
7 × 15 ml
9 x 4,5 ml
9 x de 5 a 7 ml
Unit Size:
paquete de 2
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15856692
Brand: Ohaus™ 30314858
This item is not returnable. View return policy
Permite centrifugar un número mayor o menor de tubos que el espacio del portador, rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
  • Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
  • Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Sar
Capacidad 5 x de 4 a 10 ml
Diámetro máx. del tubo 16 mm
Para utilizar con (equipo) Rotores basculantes R-S4x100/4MI
Descripción Gradilla, 5 de 4-10ml D16 mm Sar, 2 por paquete
N.º de lugares 5
N.° por paquete 2
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.