Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI
Tienda Ohaus ProductosDescripción
- Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
- Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Borde |
| Capacidad | 1 × 30 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores basculantes R-S4x100/4MI |
| Descripción | Gradilla, 1 de 30 ml D 25 mm llanta, 2 por paquete |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | 2 |