Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para cubos de centrífuga, 3 MTP, Frontier™ R-6SxMTP/4MI, rotores oscilantes
Tienda Ohaus ProductosDescripción
- Contiene una gradilla rectangular de tubos
- Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-6SxMTP/4MI
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 48 x 1,5/2 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 11 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores basculantes R-S6xMTP/4MI |
| Descripción | Adaptador, 48 de 1,5/2,0 ml D 11 mm, 2 por paquete |
| N.º de lugares | 48 |
| N.° por paquete | 2 |