Learn More
Lenz Laborglasintrumente Llaves de paso de 2 vías con tapón de vidrio macizo
Código de producto. 10020251
Click to view available options
Calibre de tapón:
2,5 mm (tapón)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10020251
Marca: Lenz Laborglasintrumente 02461402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con tapón de vidrio macizo y dispositivo de retención de rosca
  • Dos calibres oblicuos
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1
Especificaciones
Calibre de tapón 2,5 mm (tapón)
Material Vidrio de borosilicato 3.3