Learn More
BOLA 2-Way Stopcocks
Descripción
- 2-way stopcock with straight bore and two connections or 3-way stopcock with T-shaped bore and three connections
- With nuts made of glass-fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tube.
- Conical stopcock plug, tightness is increased by turning the nut on the lower side.
- 3-way stopcock plug with T-shaped mark of flow direction.
- Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Se adapta al D.I. de tubos | Rosca 4 |
| Tamaño del tapón | M14 |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?