missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Llave de paso de 2 vías con tapón de vidrio macizo

Código de producto. 10170151
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
2,5 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
10170151 4 mm cada uno
10729101 2,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10170151 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 02401804
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Con tapón de vidrio macizo y dispositivo de retención de rosca
  • Dos calibres oblicuos
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1

Especificaciones

Calibre de tapón 4 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.