Learn More
Fisherbrand™ Conectores de andamiaje giratorios de dos vías
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Conector de 2 vías
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con tornillos de apriete manual
- Una arandela de retención evita que los dos componentes giren con libertad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Conector de 2 vías |
| Para utilizar con (aplicación) | Giro en 2 direcciones |