Learn More
2-(Trimetilsilil)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10512364 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10410681 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
11995811 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
3 options
Código de producto. 10512364
Marca: Thermo Scientific Acros 210480500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2916-68-9 | C5H14OSi | 118.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2916-68-9
Fórmula molecular C5H14OSi
Peso molecular (g/mol) 118.25
Número MDL MFCD00002825
Clave InChI ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
PubChem CID 18013
Nombre IUPAC 2-trimetilsililetanol
SMILES C[Si](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilyl)ethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8250g/mL
Punto de ebullición 71.0°C to 73.0°C (35.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4235 to 1.4255
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.825
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.