Learn More
2-(Trimetilsilil)etanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460037
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11460037 5 g 5 g
11470037 25 g 25 g
11480037 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11460037
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20970.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2916-68-9 | C5H14OSi | 118.251 g/mol
2-(Trimethylsilyl)ethanol is used as a protecting reagent for carboxyl, phosphoryl, hydroxyl and amino group in organic synthesis. It is used as a precursor to prepare trimethyl(2-phenoxyethyl)silanes by reacting with aromatic fluoride. It is also used in the synthesis of teoc-protected amines by using the corresponding isocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(trimetilsilil)etanol se utiliza como reactivo protector para carboxilo, fosforilo, hidroxilo y grupo amino en síntesis orgánica. Se utiliza como precursor para preparar trimetil(2-fenoxietil)silanos generando una reacción con fluoruro aromático. También se utiliza en la síntesis de aminas protegidas por teoc mediante el uso de los correspondientes isocianatos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Mantener lejos de fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2916-68-9
Fórmula molecular C5H14OSi
Peso molecular (g/mol) 118.251
Número MDL MFCD00002825
Clave InChI ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
PubChem CID 18013
Nombre IUPAC 2-trimetilsililetanol
SMILES C[Si](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Densidad 0.825
Punto de ebullición 71°C to 72°C (10 mm)
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Índice de refracción 1.425
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1732034
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.25
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-(Trimethylsilyl)ethanol