Learn More
(±)-2-(Trifluorometil)piperidina, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15214278 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15214278 1 g 1 g
15224278 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214278 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451350010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 154630-93-0
Fórmula molecular C6H10F3N
Peso molecular (g/mol) 153.15
Clave InChI NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine
PubChem CID 11263608
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)piperidina
SMILES C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Punto de ebullición 64.0°C (182.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.