Learn More
Cloruro de 2-(trifluorometoxi)benzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11486776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11486776 1 g 1 g
11496776 5 g 5 g
11406786 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11486776
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23919.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162046-61-9
Fórmula molecular C8H4ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.563
Número MDL MFCD00052330
Clave InChI KSHPWYXAJJCUMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy benzoyl chloride, o-trifluoromethoxybenzoyl chloride, trifluoromethoxybenzoyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzoylchloride, 2-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethyloxy benzoyl chloride, pubchem10386, acmc-209dnm, ksc495e3j
PubChem CID 2777241
Nombre IUPAC Cloruro de 2-(trifluorometoxi)benzoílo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Punto de ebullición 94°C to 96°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 7582730
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.57
Porcentaje de pureza 97%