Learn More
2-Tridecanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11301447 5 g 5 g
11391437 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11301447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01926.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1653-31-2 | C13H28O | 200.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1653-31-2
Fórmula molecular C13H28O
Peso molecular (g/mol) 200.37
Número MDL MFCD00037601
Clave InChI HKOLRKVMHVYNGG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-tridecanol, 2-tridecyl alcohol, 2-hydroxytridecane, methylundecylcarbinol, 2-tridecanol, s, alcohols, c11-15-secondary, linear secondary c11-c15 alcohol, acmc-20m48e, acmc-1c00w
PubChem CID 15449
Nombre IUPAC tridecan-2-ol
SMILES CCCCCCCCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Tridecanol
Punto de fusión 23°C to 26°C
Densidad 0.83
Punto de ebullición 265°C
Índice de refracción 1.443
Cantidad 5 g
Beilstein 1720217
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.37
Porcentaje de pureza 97%