Learn More
(±)-2-Thioxothiazolidine-4,5,5-d3-4-carboxylic Acid, CDN
Código de producto. 30325264
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30325264 0.005 g 0.01 g
30316171 0.01 g 0.01 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30325264
Marca: CDN CDND77380.005G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic Acid-4,5,5-D3
Fórmula molecular C4 D3 H2 N O2 S2
Cantidad 0.005 g
Sinónimo (±)-2-Thioxothiazolidine-4,5,5-d3-4-carboxylic Acid, 2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid-4,5,5-d3, Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic Acid-4,5,5-D3
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H5NO2S2/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)/i1D2,2 D
SMILES [2 H]C1([2 H])SC(=S)NC1([2 H])C(=O)O
Nombre IUPAC 4,5,5-trideuterio-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 166.2365
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.995 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity