Learn More
(2-Tien-2-ilpirimidin-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. p-3586530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
250 miligramos
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10757675 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10767675 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10757675
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC66509CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 921939-13-1
Fórmula molecular C9H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 192.236
Número MDL MFCD09863233
Clave InChI VPBKFPNQGGDRPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thien-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methan-1-ol, 2-thiophen-2-yl-pyrimidin-5-yl-methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-yl pyrimidine, 2-5-hydroxymethyl pyrimidin-2-yl thiophene
PubChem CID 24229731
Nombre IUPAC (2-tiofen-2-ilpirimidin-5-il)metanol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material (2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.24
Porcentaje de pureza 97%