missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Bastidor superior de 2 niveles
Descripción
- Aloja recipientes con una altura máxima de 14 cm
- Dimensiones (An x F x Al): 600 x 402 x 192 mm
- Para usar con todos los agitadores SM en combinación con la cubierta de incubadora TH 30
- Las bandejas universales SM o placas deslizantes con Combifix SM se pueden utilizar para la fijación de recipientes
Información de órdenes
Tamaño métrico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bastidor superior de 2 plantas |
| Altura (métrico) | 192 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?