Learn More
Saint-Gobain 2-Stop PharMed BPT Tubing
Especificaciones
Especificaciones
| Código de color | Amarillo/azul |
| Diámetro interior (métrico) | 1,52 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Longitud global (métrico) | 381 mm |
| Para utilizar con | For ISMATEC pumping system |
| Para utilizar con (aplicación) | For almost any pumping application |
| Cantidad de embalaje | 12 Pack |
| Color | Amarillo translúcido |
| Presión máxima | 45 psi |