Learn More
2-Sec-butilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
11418387 1000 g 1000 g
11428387 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11418387
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18461.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-72-5 | C10H14O | 150.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-72-5
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00002225
Clave InChI NGFPWHGISWUQOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-sec-butylphenol, o-sec-butylphenol, 2-1-methylpropyl phenol, 2-2-butyl phenol, phenol, 2-1-methylpropyl, 2-butan-2-yl phenol, phenol, o-sec-butyl, 2-sec.butylfenol, isopropyl o-cresol, 2-sec.butylfenol czech
PubChem CID 6984
ChEBI CHEBI:34303
Nombre IUPAC 2-Butan-2-ilfenol
SMILES CCC(C)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-sec-Butylphenol
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 0.982
Punto de ebullición 226°C to 228°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.522
Cantidad 1000 g
Número UN UN3145
Beilstein 1210026
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%