Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Pirrolidona-5-ácido carboxílico, sal sódica, solución al 50 % en peso en agua
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, sodium salt |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 50 wt. % Solution in Water |
| CAS | 54571-67-4, 7732-18-5 |
| % mín. CAS | 47.5 |
| % máx. CAS | 52.5 |
| Fórmula molecular | C5H6NNaO3 |
| Número MDL | MFCD00066984 |
| Densidad | 1.27g/mL |
| Sinónimo | sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, sodium 5-oxo-dl-prolinate, monosodium 5-oxoproline, sodium 2-pyrrolidone-5-carboxylate, pca soda, proline, 5-oxo-, sodium salt 1:1, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid sodium salt, nalidone, 5-oxo-dl-proline, monosodium salt, dl-proline, 5-oxo-, monosodium salt |
| Mostrar más |