Learn More
Ácido (+/-)-2-pirrolidinona-5-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045104
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307426 50 g 50 g
11317426 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09424.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 149-87-1 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, en los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua. (casi transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-87-1
Fórmula molecular C5H7NO3
Peso molecular (g/mol) 129.12
Número MDL MFCD00064322
Clave InChI ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid
PubChem CID 499
ChEBI CHEBI:16010
Nombre IUPAC ácido 5-oxopirrolidina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Punto de fusión 183°C to 185°C
Cantidad 50 g
Beilstein 82131
Información de solubilidad Soluble in water. (almost transparency)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.12
Porcentaje de pureza 99%