Learn More
Ácido 2-pirid-3-il-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10422463
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10422463 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10391433 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10422463 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC36901CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 116247-03-1
Fórmula molecular C9H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 208.24
Número MDL MFCD02854711
Clave InChI LJGAQGZEJDQDAU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, 3-4-carboxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl pyridine, 2-3-pyridyl-1,3-thiazoline-4-carboxylic acid, acmc-20dw5p, 4-carboxy-4,5-dihydro-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 3130734
SMILES OC(=O)C1CSC(=N1)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrid-3-yl-4, 5-dihydro-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 2-(piridin-3-il)-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.24
Porcentaje de pureza 97%