Learn More
Ácido 2-pirazinacarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-188787 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552721 25 g Frasco de plástico 25 g
10123330 100 g Frasco de plástico 100 g
2 options
Código de producto. 10552721
Marca: Thermo Scientific Acros 131710250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-97-5 | C5H4N2O2 | 124.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-97-5
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.1
Número MDL MFCD00006130
Clave InChI NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
PubChem CID 1047
ChEBI CHEBI:71311
Nombre IUPAC ácido pirazina-2-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrazinecarboxylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 222.0°C to 225.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 25, 125
Índice Merck 15, 8070
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: 1g/120g absolubte ethanol (25 c),practically insoluble in ether,chloroform and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino