Learn More
Ácido 2-propilpentanoico, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-188132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
10077682 5 g 5 g
10466573 25 g 25 GR
2 options
Código de producto. 10077682
Marca: Thermo Scientific Acros 271830050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1069-66-5 | C8H15NaO2 | 166.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1069-66-5
Número MDL MFCD00078604
Clave InChI AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin
PubChem CID 16760703
ChEBI CHEBI:9925
Nombre IUPAC sodio; 2-propilpentanoato
SMILES CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propylpentanoic acid, sodium salt
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H15NaO2
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)2CHCOONa
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 10099
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 166.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propylpentanoic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.