Learn More
2-Propanol, grado de espectrofotometría, 99.7+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343578
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
Código de producto. 11343578
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039194.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Solvent for gums, resins, alkaloids, essential oils. Denaturant for ethyl alcohol. In antifreeze compositions. It is used in lotions and cosmetics. Isopropyl alcohol is used in keyboard, LCD and laptop cleaning. It is used as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing, and often used as a solvent for French polishing shellac used in cabinet making. It act as hydride source in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -90°C
Densidad 0.785 g/mL
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Olor Alcohol-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.377
Número UN UN1219
Beilstein 635639
Índice Merck 14,5208
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado Espectrofotometría