Learn More
2-Propanol, puriss. p.a., reactivo ACS, react.ACS, React.ISO, React.farmacopeaeuropea, react.USP, Honeywell Riedel-de Haen™
Código de producto. 16625923
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
paquete de 6
Código de producto. 16625923
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 722996X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -90°C
Color Incolora
% máx. CAS 1
Densidad 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 77°C to 83°C (1013 hPa)
Cantidad 6 x 1 L
Temperatura de inflamación 12°C