Learn More
2-Propanol, puriss. p.a., reactivo ACS, react.ACS, React.ISO, React.farmacopeaeuropea, react.USP, Honeywell Riedel-de Haen™
Código de producto. 16615923
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
paquete de 6
16615923 4 x 2.5 L 2.50 litro
16625923 6 x 1 L paquete de 6
2 options
Código de producto. 16615923
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 722994X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sec-Propyl Alcohol; IPA; Isopropanol; Isopropyl Alcohol
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -90°C
Color Incolora
% máx. CAS 1
Densidad 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 77°C to 83°C (1013 hPa)
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Beilstein 635639
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Propan-2-ol