Learn More
2-Propanol, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15665890
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 25 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
155 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Metal Drum
Tamaño de la unidad:
155 Kg
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15665890 4 x 25 mL Glass Bottle paquete de 4
15685890 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15655890 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15615890 155 kg Metal Drum 155 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15665890 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 593004X25ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., reactivo ACS,≥ 99,8% (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -89.5°C (literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.8% (GC)
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.785 g/mL at 20 °C; 0.785 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 77°C to 83°C
Cantidad 4 x 25 mL
Límite de explosión 0.02
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Glass Bottle
Índice de refracción 1.378
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 44mmHg (25°C), 33mmHg (20°C)
Número UN UN1219
Viscosidad 4.3 mPas at 20°C
Beilstein 635639
Peso molecular (g/mol) 60.10
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.11
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.