Learn More
2-Propanol, reactivo de laboratorio, ≥ 99,5 %, Honeywell™
Código de producto. 15690990 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
20 litros
25 litros
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15690990 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15650990 1 L Glass Bottle 1 litro
15660990 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15640990 10 L Lata de acero inoxidable 10 litros
15670990 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
15680990 25 L Lata de acero inoxidable 25 litros
6 options
Código de producto. 15690990
Marca: Honeywell Research Chemicals 1098274X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo de laboratorio,≥99,5 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -90°C
Color Incolora
Densidad 0.785g/mL at 25°C
Punto de ebullición 77°C to 83°C (1013 hPa)
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.02
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Punto de ignición 750°F
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.377(lit.)
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Número UN UN1219
Beilstein 635639
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo de laboratorio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.