Learn More
2-Propanol, Honeywell™
BIOPHARMA
Código de producto. 15647910
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15647910 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15647910 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor I9030500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
CAS 67-63-0
Densidad 0.785g/mL at 25°C
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 0.02
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Punto de ignición 750°F
Fórmula molecular C3H8O
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Número MDL MFCD00011674
Presión de vapor 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C)
Número UN UN1219
Beilstein 635639
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nombre IUPAC propano-2-ol
Peso molecular (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propan-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Propan-2-ol